Toluène-2,6-diamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Méthyl-m-phénylènediamine
EHERC12197800EA 50.2 EUR InStock
EHERC12197800
Toluène-2,6-diamine
Toluène-2,6-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 280…282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00007800
Numéro CAS: 823-40-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité