Toluène-2,4-diamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Méthyl-m-phénylènediamine
EHERC12197600EA 47.4 EUR InStock
EHERC12197600
Toluène-2,4-diamine
Toluène-2,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
ONU: 1709
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité