Alcool 3-nitrobenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
44445.06EA 125 EUR InStock
44445.06 44445.03
Alcool 3-nitrobenzylique ≥99%
Alcool 3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 175…180 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,300
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité