Alcool 4-nitrobenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 35.1 EUR InStock
ACRO128520250 ACRO128521000
Alcool 4-nitrobenzylique 99%
Alcool 4-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 92…95 °C
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007376
Numéro CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité