5-Nitro-o-crésol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
SB01762EA SB01762EE
MAYBSB01762EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01762EA MAYBSB01762EE
5-Nitro-o-crésol
5-Nitro-o-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00043909
Numéro CAS: 5428-54-6
EINECS: 226-580-7
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité