4-Nitro-m-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15110000EA 85.6 EUR InStock
EHERC15110000
4-Nitro-m-crésol
4-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Numéro MDL: MFCD00007333
Numéro CAS: 2581-34-2
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité