2-Nitro-p-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-p-crésol
A12009.14EA 50 EUR InStock
A12009.14 A12009.22
2-Nitro-p-crésol ≥97%
4-Méthyl-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,240
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007120
Numéro CAS: 119-33-5
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité