2-Nitro-p-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Nitro-p-crésol
EHERC15110800EA 74.4 EUR InStock
EHERC15110800
2-Nitro-p-crésol
4-Méthyl-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1,2399 g/cm³ (39 °C)
Numéro MDL: MFCD00007120
Numéro CAS: 119-33-5
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité