2,4-Dinitrotoluéne
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12786200EA 70.7 EUR InStock
EHERC12786200
2,4-Dinitrotoluéne
2,4-Dinitrotoluéne
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007172
Numéro CAS: 121-14-2
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité