2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10931270EA 76.3 EUR InStock
EHERC10931270
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 267…269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040484
Numéro CAS: 121-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité