Alcool 2-méthoxybenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14 A14016.22
A14016.14EA 57 EUR InStock
A14016.14 A14016.22
Alcool 2-méthoxybenzylique ≥99%
Alcool 2-méthoxybenzylique
Purity: 99% CAS No.: 612-16-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2043673 MDL No.: MFCD00004611
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Densité: 1.12
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité