Alcool 3-méthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO125770250EA 261 EUR InStock
ACRO125770250
Alcool 3-méthoxybenzylique 98%
Alcool 3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (723 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,11 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00004637
Numéro CAS: 6971-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5445 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité