Alcool 3-méthoxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15471.14 A15471.22
A15471.14EA 40.9 EUR InStock
A15471.14 A15471.22
Alcool 3-méthoxybenzylique ≥98%
Alcool 3-méthoxybenzylique
Purity: 98+% CAS No.: 6971-51-3 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 252-254° Beilstein Reference: 2042063 MDL No.: MFCD00004637
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 252…254 °C
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.112
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004637
Numéro CAS: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité