Alcool 4-méthoxybenzylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Alcool p-anisique
EHERC10265500EA 74.4 EUR InStock
EHERC10265500
Alcool 4-méthoxybenzylique
Alcool 4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004653
Numéro CAS: 105-13-5
Merck Index: 13,00608
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité