Alcool 2-éthoxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14 A15477.22
A15477.14EA 106 EUR InStock
A15477.14 A15477.22
Alcool 2-éthoxybenzylique ≥98%
Alcool 2-éthoxybenzylique
Purity: 98% CAS No.: 71672-75-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2555374 MDL No.: MFCD00004616
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 263…265 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.074
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004616
Numéro CAS: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité