Alcool 4-éthoxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Ethoxyphenyl)methanol
A10331.09 A10331.18
A10331.09EA 66.1 EUR InStock
A10331.09 A10331.18
Alcool 4-éthoxybenzylique ≥98%
Alcool 4-éthoxybenzylique
Purity: 98% CAS No.: 6214-44-4 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00004655
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004655
Numéro CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité