2-Méthoxy-p-crésol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13603.09 A13603.18 A13603.30
A13603.09EA 32.4 EUR InStock
A13603.09 A13603.18 A13603.30
2-Méthoxy-p-crésol ≥98%
2-Méthoxy-p-crésol
Purity: 98+% CAS No.: 93-51-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Melting Point: 5-6° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 1862340 Merck Reference: 14,2571 MDL No.: MFCD00002378
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.092
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002378
Numéro CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,2571
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité