Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique

Fournisseur: Molekula

MOLE63880340-100GEA 0 EUR InStock
MOLE63880340-100G
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00004659
Numéro CAS: 498-00-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité