2,6-Diméthoxytoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22606.14EA 63.9 EUR InStock
B22606.14 B22606.22
2,6-Diméthoxytoluène ≥98%
2,6-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008374
Numéro CAS: 5673-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité