3,4,5-Triméthoxytoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene
A15201.06 A15201.14 A15201.18
A15201.06EA 20.7 EUR InStock
A15201.06 A15201.14 A15201.18
3,4,5-Triméthoxytoluène ≥98%
3,4,5-Triméthoxytoluène
Purity: 98% CAS No.: 6443-69-2 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: 34-38° Boiling Point: 115-116°/4mm Beilstein Reference: 1953791 MDL No.: MFCD00008397
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1.082
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008397
Numéro CAS: 6443-69-2
EINECS: 229-239-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité