2-Méthyl-1-phényl-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α-Isopropylbenzyl alcohol, 2-Methyl-1-phenylpropan-1-ol
B20729.06 B20729.14
B20729.06EA 67.1 EUR InStock
B20729.06 B20729.14
2-Méthyl-1-phényl-1-propanol ≥98%
2-Méthyl-1-phényl-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 611-69-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 124-125°/15mm MDL No.: MFCD00065000
Formule: C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0.964
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065000
Numéro CAS: 611-69-8
EINECS: 210-274-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954485764810b5712627a8e76df6a8dd392a6e2a&vid=954485764810b5712627a8e76df6a8dd392a6e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité