2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03679.22 L03679.36
L03679.22EA 44.9 EUR InStock
L03679.22 L03679.36
2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol ≥98%
2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol
Purity: 98+% CAS No.: 100-86-7 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5150 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 1855608 MDL No.: MFCD00004465
Formule: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 0.974
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004465
Numéro CAS: 100-86-7
EINECS: 202-896-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité