To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Alcool benzylique 98.0-100.5% NF, Macron Fine Chemicals™
Alcool benzylique
Attention: This product is not intended for use in preparing parenteral dosage forms.
New Product
Formule: C₆H₅CH₂OH Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa) Point de fusion: –15.3 °C Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
98.0 - 100.5 %
NF - Assay (C₆H₅CH₂OH)
98.0 - 100.5 %
NF - Acidity
Passes Test
NF - Clarity of Solution
Passes Test
NF - Color of Solution
Passes Test
NF - Identification
Passes Test
NF - Residue on Evaporation
≤0.05 %
NF - Peroxide Value
≤5
NF - Refractive Index, n²ºD
1.538 - 1.541
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Benzaldehyde
≤0.15 %
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Cyclohexylmethanol
≤0.10 %
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Total Other Peaks Less
≤0.04 %
Than RT of Benzyl Alcohol
≤0.04 %
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Total Other Peaks
≤0.3 %
Greater Than RT of Benzyl Alcohol
≤0.3 %
NF - Benzene
≤2 ppm
Solubility
Passes Test
The Class 1 residual solvent Benzene is likely to be present below 2 ppm. The actual analysis is reported for each lot. The Class 2 solvent Toluene is likely to be present and is process controlled to <30 ppm. No other Class 1, 2 or 3 residual solvents are likely to be present.
This product is not intended for use in preparing parenteral dosage forms.