Alcool benzylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Phénylcarbinol
EHERC10569000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10569000
Alcool benzylique
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15,3 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité