Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool benzylique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Phénylcarbinol

ROTH4478.1EA 26.5 EUR InStock
ROTH4478.1
Alcool benzylique
Alcool benzylique


Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15,3 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité