3-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0731-25G B0731-500G
TCIAB0731-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB0731-25G TCIAB0731-500G
3-tert-Butylphénol ≥98.0% (par GC)
3-tert-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: 43 °C
Densité: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002300
Numéro CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bef2aa88ee5e057d9e1b7ada5ad2bbf6421167d&vid=e0931dbe99f613831c7d6f680e13571fcb7ddd94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité