Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10931350EA 121 EUR InStock
EHERC10931350
4-Butylphénol
4-Butylphénol


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 0,9717 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Numéro MDL: MFCD00041750
Numéro CAS: 1638-22-8
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité