m-Crésol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO110585000EA 93.4 EUR InStock
ACRO110585000 ACRO110581000 ACRO110580010 ACRO110580100 ACRO110580025
m-Crésol 99%
m-Crésol
Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 1,03 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light red Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité