m-Crésol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10733.30EA 34.6 EUR InStock
A10733.30
m-Crésol ≥99%
m-Crésol
Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C
Point de fusion: 11…12 °C
Densité: 1,034
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2579
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité