m-Crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15140300EA 78.2 EUR InStock
EHERC15140300
m-Crésol
m-Crésol
Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,5 °C
Densité: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité