m-Crésol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 37.9 EUR InStock
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Crésol, Supelco®
m-Crésol
Formule: CH₃C₆H₄OH
Point d'ébullition: 202.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.5 °C
Densité: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité