Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Crésol étalon analytique, Supelco®

Fournisseur: Merck

442391.EA 32.4 EUR InStock
442391.
m-Crésol étalon analytique, Supelco®
m-Crésol


Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,5 °C
Densité: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
ONU: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/21/26659121.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité