p-Crésol 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 27.1 EUR InStock
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Crésol 99+%, pur
p-Crésol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité