p-Crésol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
A13531.0BEA 160 EUR InStock
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
p-Crésol ≥99%
p-Crésol
Purity: 99% CAS No.: 106-44-5 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 89°(192°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 1305151 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002376
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 201…202 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.034
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2579
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité