p-Crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15140400EA 70.7 EUR InStock
EHERC15140400
p-Crésol
p-Crésol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 201,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité