p-Crésol ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
61030-25GEA 61.2 EUR InStock
61030-25G
p-Crésol ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
p-Crésol
Beilstein Number: 1305151
RTECS Number: GO6475000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 35,5 °C (1.013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86,0 °C (1.013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (alkalimetric) Min. 99 %
identity (IR) complying
appearance complying
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
APHA Max. 25
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité