2-Méthylrésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
364740250 364741000
ACRO364740250EA 35.3 EUR InStock
ACRO364740250 ACRO364741000
2-Méthylrésorcinol 98%
2-Méthylrésorcinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…124 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité