2-Méthylrésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
A11821.0B A11821.18 A11821.30
A11821.0BEA 570 EUR InStock
A11821.0B A11821.18 A11821.30
2-Méthylrésorcinol 98%
2-Méthylrésorcinol
Purity: 98% CAS No.: 608-25-3 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 118-122° Boiling Point: 264° Beilstein Reference: 2042177 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002271
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C
Point de fusion: 118…122 °C
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité