2-Méthylrésorcinol
Fournisseur: Molekula
MOLE10864971-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10864971-100G
2-Méthylrésorcinol
2-Méthylrésorcinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…122 °C
Point d'éclair: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité