4-Éthylrésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
118950050 118950250
ACRO118950050EA 38.1 EUR InStock
ACRO118950050 ACRO118950250
4-Éthylrésorcinol 98%
4-Éthylrésorcinol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…99 °C
Numéro MDL: MFCD00002283
Numéro CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité