4-Hexylrésorcinol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12552.06 A12552.14 A12552.22
A12552.06EA 24 EUR InStock
A12552.06 A12552.14 A12552.22
4-Hexylrésorcinol ≥99%
4-Hexylrésorcinol
Purity: 99% CAS No.: 136-77-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.27 Flash Point: 100°(230°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 333-335° Beilstein Reference: 2048312 Merck Reference: 14,4712 MDL No.: MFCD00002284
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Point d'ébullition: 333…335 °C
Point de fusion: 64…67 °C
Point d'éclair: >100 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 14,4712
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité