4-Hexylrésorcinol
Fournisseur: Molekula
MOLEM30558071EA 0 EUR InStock
MOLEM30558071
4-Hexylrésorcinol
4-Hexylrésorcinol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…67 °C
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité