3,5-Dihydroxytoluène
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
005921-25G 005921-5G 005921-100G
FLUO005921-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005921-25G FLUO005921-5G FLUO005921-100G
3,5-Dihydroxytoluène
3,5-Dihydroxytoluène
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109 °C
Densité: 1.2895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002291
Numéro CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité