3,5-Dihydroxytoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-MéthylrésorcinolOrcinol
MOLE12793573-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12793573-25G
3,5-Dihydroxytoluène
3,5-Dihydroxytoluène
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109 °C
Densité: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00002291
Numéro CAS: 504-15-4
Merck Index: 12,06995
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité