2-tert-Butylhydroquinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: TBHQt-butylated Hydroquinone
ACRO150820020EA 330 EUR InStock
ACRO150820020 ACRO150822500 ACRO150820050 ACRO150825000
2-tert-Butylhydroquinone 97%
2-tert-Butylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…130 °C
Point d'éclair: 171 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002344
Numéro CAS: 1948-33-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité