2-Méthylhydroquinone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 188 EUR InStock
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Méthylhydroquinone 99%
2-Méthylhydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126 °C
Point d'éclair: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité