2-Méthylhydroquinone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21241.0B B21241.30
B21241.0BEA 198 EUR InStock
B21241.0B B21241.30
2-Méthylhydroquinone ≥99%
2-Méthylhydroquinone
Purity: 99% CAS No.: 95-71-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 127-130° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2041489 MDL No.: MFCD00002345
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 284…286 °C
Point de fusion: 127…130 °C
Point d'éclair: 172 °C (341 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité