2-Méthylhydroquinone
Fournisseur: Molekula
MOLEM39846130EA 0 EUR InStock
MOLEM39846130
2-Méthylhydroquinone
2-Méthylhydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité