2-Méthylhydroquinone
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4787.1 4787.2
ROTH4787.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH4787.1 ROTH4787.2
2-Méthylhydroquinone
2-Méthylhydroquinone
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002345
Numéro CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité