Alcool salicylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 711 EUR InStock
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Alcool salicylique ≥99%
Alcool salicylique
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…87 °C
Densité: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004617
Numéro CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,8325
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité